Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KRT19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: KRT19/799]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-434
PRSI33-434EA 773 EUR InStock
PRSI33-434
Anti-KRT19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: KRT19/799]
Anticorps
Recognises a protein of 40 kDa, identified as cytokeratin-19 (CK19), which is expressed in sweat gland, mammary gland ductal and secretory cells, bile ducts, gastrointestinal tract, bladder urothelium, oral epithelia, esophagus, and ectocervical epithelium. Anti-CK19 reacts with a wide variety of epithelial malignancies including adenocarcinomas of the colon, stomach, pancreas, biliary tract, liver, and breast. Perhaps the most useful application is the identification of thyroid carcinoma of the papillary type, although 50%-60% of follicular carcinomas are also labeled. Anti-CK19 is a useful marker for detection of tumor cells in lymph nodes, peripheral blood, bone marrow and breast cancer.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Optimal dilution of the Cytokeratin 19 antibody should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: KRT19
Clonality: Monoclonal
Clone: KRT19/799
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité