Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UACA Mouse Monoclonal Antibody [clone: UACA/1222]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-456
PRSI33-456EA 773 EUR InStock
PRSI33-456
Anti-UACA Mouse Monoclonal Antibody [clone: UACA/1222]
Anticorps
UACA (Uveal Autoantigen with Coiled-coil domains and Ankyrin repeats) is a 1,416 amino acid nuclear membrane protein. It was originally identified as an autoantigen in patients with panuveitis, a characteristic of Vogt-Koyanagi-Harada disease, and in patients with Graves' disease. UACA was also later identified as Nucling, an mRNA differentially expressed in F9 embryonal carcinoma cells during cardiac muscle differentiation. UACA appears to function as a pro-apoptotic protein that recruits the apaf-1-pro-caspase-9 complex for the induction of apoptosis to mediate the cell-death pathway.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Western blot: 0,5 - 1 µg/ml Optimal dilution of the UACA antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: UACA
Clonality: Monoclonal
Clone: UACA/1222
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité