Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SLC3A2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IPO-T10]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-463
PRSI33-463EA 773 EUR InStock
PRSI33-463
Anti-SLC3A2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IPO-T10]
Anticorps
CD98 exits as a heterodimer containing a disulphide-linked glycosylated heavy chain and a non-glycosylated light chain. It is a member of the solute carrier family and encodes a cell surface, transmembrane protein. The protein exists as the heavy chain of a heterodimer, covalently bound through disulfide bonds to one of several possible light chains. The encoded transporter plays a role in regulation of intracellular calcium levels and transports L-type amino acids. Alternatively spliced transcript variants, encoding different isoforms, have been characterised.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Optimal dilution of the CD98 antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: SLC3A2
Clonality: Monoclonal
Clone: IPO-T10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité