Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TGFA Mouse Monoclonal Antibody [clone: TG86]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-467
PRSI33-467EA 773 EUR InStock
PRSI33-467
Anti-TGFA Mouse Monoclonal Antibody [clone: TG86]
Anticorps
This antibody reacts with the TGF alpha and shows no cross-reaction with EGF and the neuropeptide synenkephalin. The staining with this mAb is completely blocked by the peptide used for raising this antibody. TGFa is a growth factor with 33% homology to EGF, binds to EGFR, activates tyrosine phosphorylation of the receptor, and stimulates cell proliferation. It plays a role in tumor initiation by inducing the reversible transformed phenotype.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 2-4 µg/ml for 30 min at RT (1) Optimal dilution of the TGFa antibody should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min.


Type: Primary
Antigen: TGFA
Clonality: Monoclonal
Clone: TG86
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Rabbit, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité