Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody [clone: CRIS-7]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-484
PRSI33-484EA 0 EUR InStock
PRSI33-484
Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody [clone: CRIS-7]
Anticorps
Recognises the epsilon-chain of CD3 (Workshop V; Code: CD03.09), which consists of five different polypeptide chains (designated as gamma, delta, epsilon, zeta, and eta) with MW ranging from 16 to 28 kDa. The CD3 complex is closely associated at the lymphocyte cell surface with the T cell antigen receptor (TCR). Reportedly, CD3 complex is involved in signal transduction to the T cell interior following antigen recognition. The CD3 antigen is first detectable in early thymocytes and probably represents one of the earliest signs of commitment to the T cell lineage. In cortical thymocytes, CD3 is predominantly intra-cytoplasmic. However, in medullary thymocytes, it appears on the T cell surface. CD3 antigen is a highly specific marker for T cells, and is present in majority of T cell neoplasms.

Functional Activity: Induce T cell activation and proliferation (Order SAF formulation) Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Optimal dilution of the CD3e antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: CD3E
Clonality: Monoclonal
Clone: CRIS-7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité