Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD22 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FR10B4]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-491
PRSI33-491EA 773 EUR InStock
PRSI33-491
Anti-CD22 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FR10B4]
Anticorps
CD22 mediates B-cell B-cell interactions. May be involved in the localization of B-cells in lymphoid tissues. Binds sialylated glycoproteins; one of which is CD45. Preferentially binds to alpha-2,6-linked sialic acid. The sialic acid recognition site can be masked by cis interactions with sialic acids on the same cell surface. Upon ligand induced tyrosine phosphorylation in the immune response seems to be involved in regulation of B-cell antigen receptor signaling. Plays a role in positive regulation through interaction with Src family tyrosine kinases and may also act as an inhibitory receptor by recruiting cytoplasmic phosphatases via their SH2 domains that block signal transduction through dephosphorylation of signaling molecules. [UniProt].

Functional Activity (Order SAF formulation) Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Optimal dilution of the CD22 antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: CD22
Clonality: Monoclonal
Clone: FR10B4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité