Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HPCA1/1171]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-500
PRSI33-500EA 773 EUR InStock
PRSI33-500
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HPCA1/1171]
Anticorps
This antibody recognises a carbohydrate epitope on a single chain, transmembrane, heavily glycosylated protein of 90 to 120 kDa, which is identified as CD34 (VI international workshop on human differentiation antigens). Its expression is a hallmark for identifying pluripotent hematopoietic stem or progenitor cells. Its expression is gradually lost as lineage committed progenitors differentiate. CD34 is a marker of choice for staining blasts in acute myeloid leukemia. In addition, it is expressed by soft tissue tumors, such as solitary fibrous tumor and gastrointestinal stromal tumor. CD34 expression is also found in vascular endothelium. Additionally, proliferating endothelial cells overexpress this molecule than the non-proliferating endothelial cells. Anti-CD34 labels > 85% of angiosarcoma and Kaposi s sarcoma, but shows low specificity.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Western blot: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 2-4 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Optimal dilution of the anti-CD34 antibody should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: CD34
Clonality: Monoclonal
Clone: HPCA1/1171
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité