Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Blood Group Lewis A Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM522]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-535
PRSI33-535EA 773 EUR InStock
PRSI33-535
Anti-Blood Group Lewis A Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM522]
Anticorps
Recognises a carbohydrate determinant of Gal 1-3(Fuc 1-4) GlcNAc which is blood group antigen Lewis A. It is present primarily on epithelial cells such as colon and kidneys. In the tumors and dedifferentiated tissues, decrease of Lewis A antigen was observed. Lewis A (type 1 chain) is expressed in colonic epithelial cells and may be useful for detection of gastrointestinal tumors, pancreatic cancer, and colorectal tumors. Blood group related antigens represent a group of carbohydrate determinants carried on both glycolipids and glycoproteins. They are usually mucin-type, and are detected on erythrocytes, certain epithelial cells, and in secretions of certain individuals. Sixteen genetically and biosynthetically distinct but inter-related specificities belong to this group of antigens, including A, B, H, Lewis A, Lewis B, Lewis X, Lewis Y, and precursor type 1 chain antigens.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Optimal dilution of the Blood Group Lewis a antibody should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: Blood Group Lewis a Antibody [SPM522]
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM522
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité