L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-Nuclear Marker Mouse Monoclonal Antibody [clone: NM106]
Fournisseur: ProSci Inc.
33-545
PRSI33-545EA 773 EUR InStock
PRSI33-545
Anti-Nuclear Marker Mouse Monoclonal Antibody [clone: NM106]
Anticorps
This mAb is an excellent marker for all nuclei in cells in tissues. It is a part of a new panel of reagents, which recognises subcellular organelles or compartments of cells. These markers may be useful in identification of these organelles in cells, tissues, and biochemical preparations. This mAb recognises an antigen associated with the nuclei in all cells. It can be used to stain the nuclei in cell or tissue preparations and can be used as a nuclear marker in subcellular fractions. It produces a speckled pattern in normal and malignant cells and may be used to stain the nuclei of cells inMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité