Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAG-72 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CC49]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-569
PRSI33-569EA 773 EUR InStock
PRSI33-569
Anti-TAG-72 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CC49]
Anticorps
Recognises an oncofetal antigen of 220 kDa, identified as a tumor-associated glycoprotein (TAG-72) with properties of a mucin. This mAb defines the mucin-carried sialylated-Tn epitope. TAG-72 is usually expressed by adenocarcinomas, but is negative in mesotheliomas. Studies have reported that this antibody has 80% sensitivity and 93% specificity for pulmonary adenocarcinoma. Therefore, TAG-72 is a useful marker to distinguish between mesothelioma and adenocarcinoma. However, false positive reactions can occur so results must be interpreted with the utmost caution. This antibody may be useful in the differentiation of non-small cell carcinomas from small cell carcinomas of the lung. The combined use of anti-TAG-72 and anti-GCDFP-15 is valuable in the diagnosis of apocrine carcinoma.

Western blot: 1 - 2 µg/ml Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The optimal dilution of the TAG-72 antibody for each application should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: TAG-72 Antibody [CC49]
Clonality: Monoclonal
Clone: CC49
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Bovine, Dog, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité