Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IFNG Mouse Monoclonal Antibody [clone: IFNG/466]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-577
PRSI33-577EA 773 EUR InStock
PRSI33-577
Anti-IFNG Mouse Monoclonal Antibody [clone: IFNG/466]
Anticorps
Recognises a protein of 20-25 kDa, identified as human interferon. This mAb is specific to human IFNg and Recognises both recombinant and native human IFNg. T lymphocytes and NK cells mainly produce IFNg. It is a pleiotropic cytokine involved in the regulation of nearly all phases of immune and inflammatory responses, including the activation, growth and differentiation of T cell, B cells, macrophages, NK cells and other cell types such as endothelial cells and fibroblasts. It has weak anti-viral and anti-proliferative activity, and potentiates the antiviral and anti-tumor effects of IFNa/b (type I interferon).

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT Optimal dilution of the IFN gamma antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: IFNG
Clonality: Monoclonal
Clone: IFNG/466
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité