Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLIN2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ADFP/1493]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-587
PRSI33-587EA 773 EUR InStock
PRSI33-587
Anti-PLIN2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ADFP/1493]
Anticorps
Adipophilin, also called Perilipin 2, ADRP (Adipose differentiation related protein), and PLIN2, belongs to the perilipin family, members of which coat intracellular lipid storage droplets. This protein is associated with the lipid globule surface membrane material and maybe involved in development and maintenance of adipose tissue. It is not restricted to adipocytes as previously thought, but is found in a wide range of cultured cell lines, including fibroblasts, endothelial and epithelial cells, and tissues, such as lactating mammary gland, adrenal cortex, Sertoli and Leydig cells, and hepatocytes in alcoholic liver cirrhosis, suggesting that it may serve as a marker of lipid accumulation in diverse cell types and diseases.

ELISA: order formulation without BSA for coating IHC (FFPE): 1 - 2 µg/ml IF: 1 - 2 µg/ml Titering of the PLIN2 antibody may be required for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: PLIN2
Clonality: Monoclonal
Clone: ADFP/1493
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité