Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SERPINA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AAT/1378]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-598
PRSI33-598EA 773 EUR InStock
PRSI33-598
Anti-SERPINA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AAT/1378]
Anticorps
The immunohistochemical staining of Alpha 1 Antitrypsin (AAT) is useful in identification of benign and malignant hepatic tumors and yolk sac carcinomas. Positive staining for AAT is also used in detection of benign and malignant lesions of histiocytic nature. This antibody is may also useful tool in the screening of patients with cryptogenic cirrhosis or other forms of liver disease with fibrosis of uncertain origin.

Western blot: 0,5 - 1 µg/ml IHC (Paraffin): 0,5 - 1 µg/ml IF: 0,5 - 1 µg/ml Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10e6 cells in 0,1 ml The stated application concentrations are sµggested starting amounts. Titration of the Alpha 1 Antitrypsin antibody may be required due to differences in protocols and secondary/substrate sensitivity.

Type: Primary
Antigen: SERPINA1
Clonality: Monoclonal
Clone: AAT/1378
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité