Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SERPINA3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AACT/1451]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-603
PRSI33-603EA 773 EUR InStock
PRSI33-603
Anti-SERPINA3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AACT/1451]
Anticorps
Alpha 1-antichymotrypsin, or AACT, is a plasma protease inhibitor synthesised in the liver as a single glycopeptide chain. In human, the normal serum level of AACT is about one-tenth that of alpha 1-antitrypsin (AAT), with which it shares nucleic acid and protein sequence homology. Both are major acute phase reactants; their concentrations in plasma increase in response to trauma, surgery and infection. Elevated levels of AACT are widely, but not universally, reported in the cerebrospinal fluid and plasma of AD patients. Prostate-specific antigen (PSA) and its SDS-stable complex with AACT are in widespread use as markers for the diagnosis of prostate cancer. AACT deficiency may also be a possible cause of chronic liver disease. AACT antibody reacts with histiocytes and histiocytic neoplasms. It is widely used to identify histiocytes and tumors derived from them. Acinar tumors of the pancreas and salivary gland may also exhibit AACT positivity.

Western blot: 0,5 - 1 µg/ml IHC (Paraffin): 0,5 - 1 µg/ml IF: 0,5 - 1 µg/ml Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10e6 cells in 0,1 ml The stated application concentrations are sµggested starting amounts. Titration of the Alpha-1-Antichymotrypsin antibody may be required due to differences in protocols and secondary/substrate sensitivity.

Type: Primary
Antigen: SERPINA3
Clonality: Monoclonal
Clone: AACT/1451
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité