Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASRGL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CRASH/1289]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-605
PRSI33-605EA 773 EUR InStock
PRSI33-605
Anti-ASRGL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CRASH/1289]
Anticorps
ASRGL1 (Asparaginase-like protein 1), also known as CRASH, belongs to the Ntn-hydrolase family. Asparaginases utilize asparagine as a substrate to produce aspartic acid and ammonia. ASRGL1 has been identified as a autoantigenic protein that is present in the mid-piece of sperm after obstruction of the male reproductive tract. It is expressed highly in testis, but is also expressed in brain, kidney and gastrointestinal tissues. High levels of ASRGL1 have also been identified in ovarian, uterine and mammary tumors in comparison with normal tissues of the same origin.

Western blot: 0,5 - 1 µg/ml Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells in 0,1 ml IF: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the ASRGL1 antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: ASRGL1
Clonality: Monoclonal
Clone: CRASH/1289
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité