Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDH1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A2]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-607
PRSI33-607EA 773 EUR InStock
PRSI33-607
Anti-CDH1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A2]
Anticorps
Recognises a protein of 80 to 120 kDa, identified as E-cadherin/CDH1. Cadherins comprise a family of Ca2+-dependent adhesion molecules that function to mediate cell-cell binding critical to the maintenance of tissue structure and morphogenesis. The classical cadherins, E-, N- and P-cadherin, consist of large extracellular domains characterised by a series of five homologous NH2 terminal repeats. The relatively short intracellular domains interact with a variety of cytoplasmic proteins, such as b-catenin, to regulate cadherin function. E-cadherin plays an important role in epithelial cell adhesion. A decreased expression of E-cadherin is associated with metastatic potential and poor prognosis in breast cancer, prostate and esophageal cancer. In combination with p120 Catenin, it is useful for the differentiation between ductal (E-cadherin +) and lobular (E-cadherin -) breast carcinomas. It may also help in diagnosis of mesothelioma.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Western blot: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT Optimal dilution of the E-Cadherin antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: CDH1
Clonality: Monoclonal
Clone: 4A2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité