Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JUP Mouse Monoclonal Antibody [clone: CTNG/1664]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-610
PRSI33-610EA 773 EUR InStock
PRSI33-610
Anti-JUP Mouse Monoclonal Antibody [clone: CTNG/1664]
Anticorps
Plakoglobin, also known as junction plakoglobin or gamma Catenin, is a protein that in humans is encoded by the JUP gene. It is a member of the catenin protein family and homologous to beta-catenin. It is a cytoplasmic component of desmosomes and adherens junctions structures located within intercalated discs of cardiac muscle that function to anchor sarcomeres and join adjacent cells in cardiac muscle. Mutations in Gamma Catenin are associated with arrhythmogenic right ventricular dysplasia and Pemphigus vulgaris.

Gamma Catenin is a major cytoplasmic component of both desmosomes and adherens junctions, and is the only known constituent common to submembranous plaques in both of these structures, which are located at the intercalated disc (ICD) of cardiomyocytes. It links cadherins to the actin cytoskeleton. Gamma Catenin binds to conserved regions of desmoglein and desmocollin at intracellular catenin-binding sites to assemble desmosomes. [Wiki].


Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10e6 cells in 0,1 ml IHC (FFPE): 0,1-0,2 µg/ml The stated application concentrations are sµggested starting amounts. Titration of the Gamma Catenin antibody may be required due to differences in protocols and secondary/substrate sensitivity.

Type: Primary
Antigen: JUP
Clonality: Monoclonal
Clone: CTNG/1664
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité