Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AMACR Mouse Monoclonal Antibody [clone: AMACR/1723]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-611
PRSI33-611EA 773 EUR InStock
PRSI33-611
Anti-AMACR Mouse Monoclonal Antibody [clone: AMACR/1723]
Anticorps
AMACR, also known as p504S is an enzyme that is involved in bile acid biosynthesis and beta-oxidation of branched-chain fatty acids. It is expressed in cells of premalignant high-grade prostatic intraepithelial neoplasia (HGPIN) and prostate adenocarcinoma. The majority of the carcinoma cells show a distinct granular cytoplasmic staining reaction. AMACR is present at low or undetectable levels in glandular epithelial cells of normal prostate and benign prostatic hyperplasia. A spotty granular cytoplasmic staining is seen in a few cells of the benign glands.

Immunohistology (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 minutes at RT IF: 1 - 2 µg/ml Optimal dilution of the AMACR antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: AMACR
Clonality: Monoclonal
Clone: AMACR/1723
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité