Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AURKB Mouse Monoclonal Antibody [clone: AURKB/1521]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-614
PRSI33-614EA 773 EUR InStock
PRSI33-614
Anti-AURKB Mouse Monoclonal Antibody [clone: AURKB/1521]
Anticorps
Recognises a protein of 39 to 45 kDa, which is identified as Aurora B. The serine/threonine protein kinase aurora B (Aurora B) is a chromosomal passenger protein critical for accurate chromosome segregation, cytokinesis, protein localization to the centromere and kinetochore, correct microtubule-kinetochore attachment, and regulation of the mitotic checkpoint. Aurora B forms a tight complex with inner centrosome protein and survivin. Inactivation of any of these proteins causes similar defects in chromosome segregation. A significant overexpression of Aurora B has been found in a variety of human tumors including non-small cell lung carcinoma, astrocytoma, seminoma and carcinomas of the colon, prostate, endometrium and thyroid. The expression level of Aurora B is associated with cell proliferation and prognosis in these tumors.

Western blot: 0,5 - 1 µg/ml Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10e6 cells in 0,1 ml IF: 1 - 2 µg/ml Optimal dilution of the Aurora B antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: AURKB
Clonality: Monoclonal
Clone: AURKB/1521
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité