Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MMP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MMP2/1501]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-619
PRSI33-619EA 773 EUR InStock
PRSI33-619
Anti-MMP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MMP2/1501]
Anticorps
It recognises a protein of 72 kDa, which is identified as MMP2. The matrix metalloproteinases (MMP) are a family of peptidase enzymes responsible for the degradation of extracellular matrix components, including collagen, gelatin, Fibronectin, Laminin and proteoglycan. Transcription of MMP genes is differentially activated by phorbol ester, lipopolysaccharide (LPS) or staphylococcal enterotoxin B (SEB). MMP catalysis requires both calcium and zinc. MMP2 (also designated type IV collagenase) cleaves collagen types IV,V, VII and X and gelatin type I. Activation of MMP2 secretion requires the Ras signaling pathway.

WB: 0,5 - 1 µg/ml The stated application concentrations are sµggested starting amounts. Titration of the MMP2 antibody may be required due to differences in protocols and secondary/substrate sensitivity.

Type: Primary
Antigen: MMP2
Clonality: Monoclonal
Clone: MMP2/1501
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité