Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DSG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 27B2]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-636
PRSI33-636EA 773 EUR InStock
PRSI33-636
Anti-DSG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 27B2]
Anticorps
Desmoglein 1 (DSG1) is a member of the desmosomal cadherin family. Desmosomes are intercellular adhering junctions that represent cell surface attachment sites for intermediate filament. Desmocollins and desmogleins are the main desmosomal transmembrane proteins. Desmogleins consist of Dsg1, Dsg2, Dsg3, and Dsg4 isoforms. Within the desmosome, the extracellular domain of desmoglein is essential for calcium dependent heterophilic binding to the desmocollins, whereas the intracellular domain is essential for binding to the desmosomal plaque protein, plakoglobin. Desmoglein 1 is synthesised exclusively in the suprabasal layers. Intact and functionally active desmoglein 1 is essential to epidermal integrity.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml Immunoprecipitation: suitable Optimal dilution of the DSG1 antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: DSG1
Clonality: Monoclonal
Clone: 27B2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité