Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DSC2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7G6]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-639
PRSI33-639EA 773 EUR InStock
PRSI33-639
Anti-DSC2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7G6]
Anticorps
Desmosomes are intercellular adhering junctions that represent cell surface attachment sites for intermediate filament. The desmosome is subdivided into two regions. The plaque region lies adjacent to the plasma, and is believed to contain molecules that attach the intermediate filament cytoskeleton to the desmosome. The core region is composed of transmembrane glycoproteins that are thought to mediate cell-cell adhesion. Desmogleins and desmocollins are the main desmosomal transmembrane proteins. These desmosomal glycoproteins belong to the members of the cadherin family of adhesion molecules. Three different isoforms of both desmogleins and desmocollins have been identified, named as desmoglein 1-3 and desmocollins. Desmosomal cadherins showed differentiation-specific expression in the human epidermis, although the functional significance of this differential expression is not fully understood. Desmocollin-1 can be found in the upper layers. The expression of Desmocollin-2 varies in the basal and suprabasal layers. And Desmocollin-3 is expressed more evenly throughout the suprabasal layers.

WB: 0,5 - 1 µg/ml Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT Optimal dilution of the Desmocollin 2/3 antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: DSC2
Clonality: Monoclonal
Clone: 7G6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité