Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDH16 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
33-641
PRSI33-641EA 773 EUR InStock
PRSI33-641
Anti-CDH16 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cadherins form a superfamily of related glycoproteins that mediate calcium-dependent cell adhesion and transmit signals from the extracellular matrix to the cytoplasm. Cadherins have been implicated in embryogenesis, tissue morphogenesis, tissue structure maintenance, cell polarization, neoplastic invasiveness and metastasis, and membrane transport. It is suggested that CDH16 (kidney-specific cadherin, Cadherin 16) is a marker for terminal differentiation of the basolateral membranes of renal tubular epithelial cells. Within the kidney, CDH16 is found exclusively in the basolateral membrane of renal tubular epithelial cells and collecting duct cells, and not in glomeruli, renal interstitial cells, or blood vessels. CDH16 has been suggested to distinguish Chromophobe Renal-Cell Carcinoma from Oncocytoma.

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10e6 cells Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT Optimal dilution of the Cadherin 16 antibody to be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: CDH16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité