Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PIP Mouse Monoclonal Antibody [clone: PIP/1571]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-648
PRSI33-648EA 773 EUR InStock
PRSI33-648
Anti-PIP Mouse Monoclonal Antibody [clone: PIP/1571]
Anticorps
It recognises a protein of 15 kDa, identified as Gross cystic disease fluid protein 15 (GCDFP-15), also called Prolactin Inducible Protein, or PIP. It is a major protein component of benign breast gross cysts. It is a known marker of breast cancer, as it is found in approximately 50% of all breast cancer specimens. PIP is a prolactin and androgen controlled protein. This antibody is useful in the identification of metastatic breast carcinoma, or fluid analysis.

IF: 0,5 - 1 µg/ml Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml WB: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT Titering of the PIP antibody may be required for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: PIP
Clonality: Monoclonal
Clone: PIP/1571
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité