Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD44 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD44v9/1459]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-652
PRSI33-652EA 773 EUR InStock
PRSI33-652
Anti-CD44 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD44v9/1459]
Anticorps
This antibody recognises an epitope encoded by exon v9 on the variant portion of human CD44. The CD44 molecule belongs to a family of cellular adhesion molecules found on a wide range of normal and malignant cells in epithelial, mesothelial and hemopoiesis tissues. CD44 is a single gene with 20 exons, of which 10 are normally expressed to encode the basic CD44 (H-CAM) molecule. The additional 10 exons (v1 to v10) are only expressed by alternative splicing of the nuclear RNA. The expression of specific cell adhesion molecule CD44 splice variants has been reported to be associated with metastasis in certain human malignancies.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT Titering of the CD44v9 antibody may be required for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: CD44
Clonality: Monoclonal
Clone: CD44v9/1459
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité