Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DSG2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8E5.]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-655
PRSI33-655EA 773 EUR InStock
PRSI33-655
Anti-DSG2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8E5.]
Anticorps
Recognises a protein of 165 kDa, identified as Desmoglein-2 (DSG2). This monoclonal antibody Recognises the extracellular domain of human desmoglein-2. Desmoglein-2 is a member of the desmosomal cadherin family. Desmosomes are intercellular adhering junctions that represent cell surface attachment sites for intermediate filament. Desmocollins and desmogleins are the main desmosomal transmembrane proteins. Desmogleins consist of Dsg1, Dsg2, Dsg3, and Dsg4 isoforms. Within the desmosome, the extracellular domain of desmoglein is essential for calcium dependent heterophilic binding to the desmocollins, whereas the intracellular domain is essential for binding to the desmosomal plaque protein, plakoglobin. Human Desmoglein-2 is a type I transmembrane glycoprotein of 1117 amino acid (aa) residues with a 23 aa signal peptide and a 25 aa propeptide. It differs from other classic cadherins by having four instead of five cadherin repeat domains in its extracellular region, and a much larger cytoplasmic region containing five desmoglein repeat domains which share homology with the cadherin repeats. Instead of having the HAV adhesion motif found in type I cadherins, desmogleins have R/YAL as the adhesion motif on its amino-terminal cadherin repeat. The cytoplasmic tails of desmogleins interact with desmoplakins, plakoglobin and plakophilins. In turn, these proteins link the desmogleins with the intermediate filaments. Desmoglein-2 has been shown to be important in establishing cell-cell adhesion and function in epithelial cells. Desmoglein2 was originally identified in colon carcinoma and colon, and was named HDGC (human desmoglein colon).

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml Optimal dilution of the Desmoglein 2 antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: DSG2
Clonality: Monoclonal
Clone: 8E5.
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité