Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: PTPRC/1460]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-657
PRSI33-657EA 773 EUR InStock
PRSI33-657
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: PTPRC/1460]
Anticorps
CD45R, also designated CD45 and PTPRC, has been identified as a transmembrane glycoprotein, broadly expressed among hematopoietic cells. Multiple isoforms of CD45R are distributed throughout the immune system according to cell type. These isoforms arise because of alternative splicing of exons 4, 5, and 6. The corresponding protein domains are characterised by the binding of monoclonal antibodies specific for CD45RA (exon 4), CD45RB (exon 5), CD45RC (exon 6) and CD45RO (exons 4 to 6 spliced out). The variation in these isoforms is localized to the extracellular domain of CD45R, while the intracellular domain is conserved. CD45R functions as a phosphor-tyrosine phosphatase. Antibody to CD45 is useful in differential diagnosis of lymphoid tumors from non-hematopoietic undifferentiated neoplasms.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistology (FFPE): 0,5-1,0 µg/ml for 30 minutes at RT Due to variation in protocol and secondary antibody used, the CD45 antibody may need to be titered for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: PTPRC
Clonality: Monoclonal
Clone: PTPRC/1460
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité