Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD80 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C80/1608]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-664
PRSI33-664EA 773 EUR InStock
PRSI33-664
Anti-CD80 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C80/1608]
Anticorps
T cell proliferation and lymphokine production are triggered by occupation of the TCR by antigen, followed by a costimulatory signal that is delivered by a ligand expressed on antigen presenting cells. The B7-related cell surface proteins CD80 (B7-1) and CD86 (B7-2) are expressed on antigen presenting cells bind the homologous T cell receptors CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte-associated protein-4) and CD28 and trigger costimulatory signals for optimal T cell activation. CTLA-4 shares 31% overall amino acid identity with CD28 and it has been proposed that CD28 and CTLA-4 are functionally redundant. SLAM is a novel receptor on T cells that, when engaged, potentiates T cell expansion in a CD28-independent manner. B7, also designated BB1, is another ligand or counter receptor for CD28 and CTLA-4 that is expressed on the antigen-presenting cell.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml ELISA (protein): order BSA free formulation for coating Optimal dilution of the CD80 antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: CD80
Clonality: Monoclonal
Clone: C80/1608
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité