Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLTCL1, CLTC Mouse Monoclonal Antibody [clone: CLTC/1431]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-665
PRSI33-665EA 773 EUR InStock
PRSI33-665
Anti-CLTCL1, CLTC Mouse Monoclonal Antibody [clone: CLTC/1431]
Anticorps
Recognises protein of 192 kDa, which is identified as Clathrin Heavy Chain. Clathrin is composed of three heavy chains and three light chains, which associate non-covalently to form a triskelion structure. Clathrin heavy chain (HC) is composed of a terminal globular domain, a distal segment and a proximal segment containing a light chain-binding site. The proximal segment of the Clathrin HC protein is essential for interactions between Clathrin heavy chains and light chains, which result in the formation of the triskelion structure.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml Optimal dilution of the Clathrin Heavy Chain antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: CLTCL1, CLTC
Clonality: Monoclonal
Clone: CLTC/1431
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité