Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLTA, CLTB Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM174]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-667
PRSI33-667EA 773 EUR InStock
PRSI33-667
Anti-CLTA, CLTB Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM174]
Anticorps
Recognises proteins of 31-44 kDa, which are identified as Clathrin Light Chains (both A & B). Clathrin is composed of three heavy chains and three light chains, which associate non-covalently to form a triskelion structure. Clathrin light chain regulates the self-assembly of triskelions onto intracellular membranes. Clathrin light chain subunits (LCA and LCB) contribute to regulation of coated vesicle formation to sort proteins during receptor-mediated endocytosis and organelle biogenesis. LCA and LCB are encoded by two discrete genes. They share only 60% homology, and have certain features in common. Both LCA and LCB undergo alternative mRNA splicing, which results in the generation of tissue-specific isoforms.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT Optimal dilution of the Clathrin Light Chain antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: CLTA, CLTB
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM174
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité