Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GJB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: GJB1/1753]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-671
PRSI33-671EA 773 EUR InStock
PRSI33-671
Anti-GJB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: GJB1/1753]
Anticorps
This Ab recognises a protein of 27-32 kDa, identified as Connexin 32, also called Gap junction protein beta 1. The connexin family of proteins forms hexameric complexes called connexons that facilitate movement of low molecular weight proteins between cells via gap junctions. Connexin proteins share a common topology of four transmembrane alpha-helical domains, two extracellular loops, a cytoplasmic loop and cytoplasmic N- and C-termini. Many of the key functional differences arise from specific amino-acid substitutions in the most highly conserved domains, the transmembrane and extracellular regions. Each of the approximately 20-connexin isoforms produces channels with distinct permeability and electrical and chemical sensitivities; therefore, one connexin usually cannot fully substitute for another.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT Optimal dilution of the Connexin 32 antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: GJB1
Clonality: Monoclonal
Clone: GJB1/1753
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité