Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-E. coli O157 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9.88]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-674
PRSI33-674EA 773 EUR InStock
PRSI33-674
Anti-E. coli O157 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9.88]
Anticorps
This mAb shows specificity to E. coli O157 in a simple ELISA. Escherichia coli are Gram negative bacterium that are commonly found in the lower intestine of warm-blooded organisms (endotherms). Their serological types are determined in combination with somatic antigens (O group: O1-O173) and flagella antigens (H type: H1-H56). The E. coli that cause intestinal infectious diseases including diarrhea, acute gastritis or colitis are referred to as pathogenic E. coli, which are classified into the following four groups according to differences in the mode of pathogenicity; enteropathogenic E. coli (EPEC), enteroinvasive E. coli (EIEC), enterotoxigenic E. coli (ETEC) and enterohemorrhagic E. coli (EHEC). Although the identification of pathogenic E. coli requires verification of their pathogenicity, pathogenic E. coli often have specific serotypes; therefore, typing of the serogroup and serotype is necessary in screening pathogenic E. coli.

ELISA: 1-5 µg/ml; order BSA free formulation for coating IF: 1 - 2 µg/ml Optimal dilution of the E. coli O157 antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: E. coli Antibody
Clonality: Monoclonal
Clone: 9.88
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM, kappa
Reactivity: E. coli O157

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité