Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPCAM Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
33-679
PRSI33-679EA 773 EUR InStock
PRSI33-679
Anti-EPCAM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
EGP40 is a 40-43 kDa transmembrane epithelial glycoprotein, also identified as epithelial specific antigen (ESA), or epithelial cellular adhesion molecule (Ep-CAM). It is expressed on baso-lateral cell surface in most simple epithelia and a vast majority of carcinomas. This antibody has been used to distinguish adenocarcinoma from pleural mesothelioma and hepatocellular carcinoma. This antibody is also useful in distinguishing serous carcinomas of the ovary from mesothelioma.

WB: 0,5 - 1 µg/ml IF: 1-2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Titering of the EpCAM antibody may be required for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: EPCAM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité