Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NKX2-2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
33-681
PRSI33-681EA 773 EUR InStock
PRSI33-681
Anti-NKX2-2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Expression of NKX2.2 has been found in neuroendocrine tumors of the gut, making it a potential marker for the study of gastrointestinal neuroendocrine tumors. More recently, NKX2.2 protein was identified as a target of EWS-FLI-1, the fusion protein specific to Ewing sarcoma, and was shown to be differentially upregulated in Ewing sarcoma on the basis of array-based gene expression analysis. Antibody to NKX2.2 detects a valuable marker for Ewing sarcoma, with a sensitivity of 93% and a specificity of 89%, and aids in the differential diagnosis of small round cell tumors.

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10e6 cells in 0,1 ml IF: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 minutes at RT Titering of the NKX2.2 antibody may be required for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: NKX2-2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité