Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACPP Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM312]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-682
PRSI33-682EA 773 EUR InStock
PRSI33-682
Anti-ACPP Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM312]
Anticorps
Prostate specific acid phosphatase (PSAP) is an enzyme that catalyses the conversion of orthophosphoric monoester to alcohol and orthophosphate. It is synthesised under androgen regulation and is secreted by the epithelial cells of the prostate gland. PSAP is found in non-neoplastic adult and fetal prostatic glands, primary and metastatic prostatic carcinomas. It shows no staining in granulocytes, osteoclasts, parietal cells of the stomach, liver cells, renal cell or breast carcinomas.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT Titering of the PSAP antibody may be required for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: ACPP
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM312
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité