Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FSHR Mouse Monoclonal Antibody [clone: FSHR/1400]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-686
PRSI33-686EA 773 EUR InStock
PRSI33-686
Anti-FSHR Mouse Monoclonal Antibody [clone: FSHR/1400]
Anticorps
Follicle-stimulating hormone receptor (FSHR) is a 695 amino acid G protein coupled receptor. FSH binds to the receptor in a hand-clasp fashion via its alpha and beta subunits. While the alpha subunit of FSH is involved in the binding of FSH to the receptor, the beta subunit stabilizes this interaction. Linkage studies suggest that a missense mutation in the FSHR gene can cause reduced FSH binding affinity and lead to a condition known as hypergonadotropic ovarian dysgenesis (ODG). In males however, this mutation does not appear to have a detrimental affect on fertility. It is believed that a mutation in the FSHR gene is also associated with ovarian hyperstimulation syndrome; a condition characterised by the presence of multiple serous and hemorrhagic follicular cysts lined by luteinized cells.

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells IF: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the FSHR antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: FSHR
Clonality: Monoclonal
Clone: FSHR/1400
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité