Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FLI1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FLG/1561]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-694
PRSI33-694EA 773 EUR InStock
PRSI33-694
Anti-FLI1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FLG/1561]
Anticorps
Filaggrin (FLG) is an intermediate filament-associated protein that aggregates keratin intermediate filaments in mammalian epidermis. It is initially synthesised as a polyprotein precursor, profilaggrin (consisting of multiple Filaggrin units of 324 aa each), which is localized in keratohyalin granules, and is subsequently proteolytically processed into individual functional Filaggrin molecules. Active Filaggrin is present at a level of the epidermis where keratinocytes are in transition between the live nucleated granular layer and the anucleate cornified layer, suggesting that filaggrin aids in the terminal differentiation process by facilitating apoptotic machinery.

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells in 0,1 ml IF: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT Optimal dilution of the Filaggrin antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: FLI1
Clonality: Monoclonal
Clone: FLG/1561
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité