Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LHCGR Mouse Monoclonal Antibody [clone: LHCGR/1415]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-714
PRSI33-714EA 773 EUR InStock
PRSI33-714
Anti-LHCGR Mouse Monoclonal Antibody [clone: LHCGR/1415]
Anticorps
Recognises a protein of 78-85 kDa, which is identified as the receptor for Luteinizing hormone/Choriogonadotropin. Luteinizing hormone plays a role in spermatogenesis and ovulation by stimulating the testes and ovaries to produce steroids. Choriogonadotropin production in the placenta maintains estrogen and progesterone levels during the first trimester of pregnancy. Ovaries and testes abundantly express luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor (LHCGR) as a seven transmembrane, G protein-coupled receptor glycoprotein. LHCGR influences the protective effect of pregnancy and Gonadotropin against breast cancer. The expression of LHCGR on breast carcinoma correlates in part to the degree of tumor differentiation. LHCGR -positive breast tumors occur more frequently in tumors with greater cell differentiation in premenopausal women.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml IF: 1 - 2 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml Optimal dilution of the hCG Receptor antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: LHCGR
Clonality: Monoclonal
Clone: LHCGR/1415
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité