Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VIL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: VIL1/1314]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-717
PRSI33-717EA 773 EUR InStock
PRSI33-717
Anti-VIL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: VIL1/1314]
Anticorps
Recognises a protein of ~93 kDa which is identified as Villin (VIL1). It is a major constituent in the microvilli, which compose the brush border of epithelial cells forming absorptive surfaces of the intestinal and renal proximal tubular epithelia. Anti-Villin labels the brush border area in the gastrointestinal mucosal epithelium and urogenital tract. Among neoplasms, Villin is predominantly expressed in tumors of colorectal origin. Antibody to Villin is useful in identifying malignant cells from primary and metastatic colorectal carcinomas. This antibody also labels Merkel cells of the skin.

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells in 0,1 ml IF: 1 - 2 µg/ml Western blot: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 0,25-0,5 µg/ml for 30 min at RT Titration of the Villin antibody may be required for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: VIL1
Clonality: Monoclonal
Clone: VIL1/1314
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité