Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IFNA2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: N27]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-720
PRSI33-720EA 773 EUR InStock
PRSI33-720
Anti-IFNA2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: N27]
Anticorps
Recognises a protein of 16-27 kDa, identified as human Interferon alpha 2 (IFNA2). Its epitope maps between amino acids 43-53 of the IFNA2. This mAb is specific for IFNA2 and does not cross-react with IFNA1. The epitopes of clones N27 and N39 mAbs are different and represent a good combination of antibodies to set up an ELISA assay for the quantitation of IFNA2 after viral infections. The IFNA family consists of 24 or more genes or pseudo-genes. The alpha interferons are mainly produced by lymphocytes, monocytes, macrophages, and cell lines such as Namalwa and KG1 following induction by viruses, nucleic acids, and glucocorticoid hormones. They are involved in virus resistance on target cells, inhibition of cell proliferation, induction of cytokines and regulation of expression of MHC class I antigens.

ELISA: order BSA/azide free format for coating Blocking: order BSA/azide free format Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml IF: 0,5 - 1 µg/ml Optimal dilution of the Interferon alpha 2 antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: IFNA2
Clonality: Monoclonal
Clone: N27
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité