Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TP63 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
33-726
PRSI33-726EA 773 EUR InStock
PRSI33-726
Anti-TP63 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
p63 is a homolog of the tumor suppressor p53. It is identified in basal cells in the epithelial layers of a variety of tissues, including epidermis, cervix, urothelium, breast and prostate. p63 was detected in nuclei of the basal epithelium in normal prostate glands; however, it was not expressed in malignant tumors of the prostate. As a result, p63 has been reported as a useful marker for differentiating benign from malignant lesions in the prostate, particularly when used in combination with markers of high molecular weight cytokeratins and the prostate-specific marker AMACR (P504S). p63 has also been shown to be a sensitive marker for lung squamous cell carcinomas (SqCC), with a sensitivity of ~90%. Specificity for lung SqCC, vs. lung adenocarcinoma (LADC), is approximately 80%. In breast tissue, p63 has been identified in myoepithelial cells of normal ducts.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 minutes at RT The optimal dilution of the p63 antibody for each application should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: TP63
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité