Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPO Mouse Monoclonal Antibody [clone: EPO/1367]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-730
PRSI33-730EA 773 EUR InStock
PRSI33-730
Anti-EPO Mouse Monoclonal Antibody [clone: EPO/1367]
Anticorps
Erythropoietin/EPO is a secreted, glycosylated cytokine hormone composed of four alpha helical bundles. It is the primary factor responsible for regulating erythropoiesis during steady-state conditions and in response to blood loss and hemorrhage in the adult organism. Erythropoietin is synthesised by the kidney and stimulates the proliferation and maturation of bone marrow erythroid precursor cells. The protein is found in the plasma and regulates red cell production by promoting erythroid differentiation and initiating hemoglobin synthesis.

IF: 1-2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 4-8 µg/ml for 30 min at RT Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Titering of the Erythropoietin antibody may be required for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: EPO
Clonality: Monoclonal
Clone: EPO/1367
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité