Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Growth Hormone Mouse Monoclonal Antibody [clone: GH/1371]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-738
PRSI33-738EA 773 EUR InStock
PRSI33-738
Anti-Growth Hormone Mouse Monoclonal Antibody [clone: GH/1371]
Anticorps
Growth hormone (GH), also known as somatotropin (or as human growth hormone [hGH or HGH] in its human form), is a peptide hormone that stimulates growth, cell reproduction, and cell regeneration in humans and other animals. It is thus important in human development. It is a type of mitogen which is specific only to certain kinds of cells. Growth hormone is a 191-amino acid, single-chain polypeptide that is synthesised, stored, and secreted by somatotropic cells within the lateral wings of the anterior pituitary gland.

GH is a stress hormone that raises the concentration of glucose and free fatty acids. It also stimulates production of IGF-1.

The major isoform of the human growth hormone is a protein of 191 amino acids and a molecular weight of 22,124 daltons. The structure includes four helices necessary for functional interaction with the GH receptor. It appears that, in structure, GH is evolutionarily homologous to prolactin and chorionic somatomammotropin. [Wiki].


Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells IF: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT Titration of the Growth Hormone antibody may be needed for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: Growth Hormone
Clonality: Monoclonal
Clone: GH/1371
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité