Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDCD1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
33-741
PRSI33-741EA 773 EUR InStock
PRSI33-741
Anti-PDCD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PDCD1 (Programmed cell death-1 protein), also called PD1 and CD279, is a type I transmembrane receptor and a member of the immunoglobin gene superfamily. It is expressed on activated T-cells, B-cells, and myeloid cells. Anti-PDCD1 is a marker of angioimmunoblastic lymphoma and suggests a unique cell of origin for this neoplasm. Unlike CD10 and BCL6, PDCD1 is expressed by few B-cells, so may be a more specific and useful diagnostic marker in angioimmunoblastic lymphoma.

Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10e6 cells in 0,1 ml Titering of the PD1 antibody may be required for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: PDCD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité