Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SOX2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SOX2/1791]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-743
PRSI33-743EA 773 EUR InStock
PRSI33-743
Anti-SOX2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SOX2/1791]
Anticorps
SOX2 is a member of the SRY-related HMG-box (SOX) family of transcription factors involved in the regulation of embryonic development and in the determination of cell fate. At present, 30 Sox genes have been identified. SOX2 is required for stem cell maintenance in the central nervous system, and it also regulates gene expression in the stomach. SOX2 is necessary for regulating multiple transcription factors that affect Oct 3/4 expression. An essential function of SOX2 is to stabilize embryonic stem cells in a pluripotent state by maintaining the requisite level of Oct 3/4 expression.

ELISA: 2-4 µg/ml; order BSA-free formulation for coating Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Western blot: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT Optimal dilution of the SOX-2 antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: SOX2
Clonality: Monoclonal
Clone: SOX2/1791
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité