Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FAT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8C5]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-745
PRSI33-745EA 773 EUR InStock
PRSI33-745
Anti-FAT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8C5]
Anticorps
Recognises a protein of 480 kDa, which is identified as FAT2. The cadherins represent a family of Ca2+-dependent adhesion molecules that function to mediate cell-to-cell binding that is critical for the maintenance of structure and morphogenesis. Cadherins each contain a large extracellular domain at the N-terminus, which is characterised by a series of five homologous repeats, the most distal of which is thought to be responsible for binding specificity. The relatively short C-terminal intracellular domain interacts with a variety of cytoplasmic proteins, including beta-catenin, to regulate cadherin function. The cadherin superfamily includes cadherins, protocadherins, desmogleins and desmocollins. FAT2 (FAT tumor suppressor homolog 2) is a single-pass type I membrane protein that belongs to the protocadherin subfamily of cadherins. FAT2 contains one Laminin G-like domain, two EGF-like domains and 32 cadherin domains and is believed to function as a cell adhesion molecule, controlling cell proliferation and playing an important role in cerebellum development.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT Titering of the FAT2 antibody may be required for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: FAT2
Clonality: Monoclonal
Clone: 8C5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité