Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDH2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13A9]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-747
PRSI33-747EA 773 EUR InStock
PRSI33-747
Anti-CDH2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13A9]
Anticorps
Recognises a protein of ~140 kDa, identified as N-Cadherin (NCAD), also known as CDH2 and CD325. NCAD is a member of the Cadherin superfamily, and consists of five extracellular repeats, a transmembrane domain and a cytoplasmic domain. NCAD/CD325 deficient mice die at day 10 of gestation and embryos display major heart defects and malformed neural tubes and somites. Consistent with this, the protein has been implicated in several aspects of cardiac development including the precardiac mesoderm, establishment of left-right symmetry and cardiac looping morphogenesis. Furthermore, it is normally involved in inducing cell cycle arrest and its expression is frequently deregulated in cancer cells. Studies have linked N-cadherin to cancer metastasis by showing the aggressive tumor cells had preferentially turned on N-cadherin as opposed to E- or P-cadherin.

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells in 0,1 ml IF: 1 - 2 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the N-Cadherin antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: CDH2
Clonality: Monoclonal
Clone: 13A9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité