Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PKP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B2]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-749
PRSI33-749EA 773 EUR InStock
PRSI33-749
Anti-PKP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B2]
Anticorps
Recognises a protein of 75 kDa, identified as Plakophilin 1 (PKP1). Plakophilins 1, 2, 3 and 4 (PKP1-4) influence development and participate in linking cadherins to cytoskeletal intermediate filaments. PKP1-4 contain arm-repeat (armadillo) domains and localize to nuclei and cell desmosomes (cell-cell junctions found in suprabasal layers of stratifying epithelia that undergo mechanical stress). PKP2 is important for desmosome assembly and is an essential morphogenic factor and architectural component of the heart.

WB: 0,5 - 1 µg/ml IF: 1 - 2 µg/ml Optimal dilution of the Plakophilin 1 antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: PKP1
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité