Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TDP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TDP2/1258]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-751
PRSI33-751EA 773 EUR InStock
PRSI33-751
Anti-TDP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TDP2/1258]
Anticorps
This mAb recognises a protein of 41 kDa, which is identified as TDP2, or ETS1 associated protein II. It is a member of a superfamily of divalent cation-dependent phosphodiesterases. The encoded protein associates with CD40, tumor necrosis factor (TNF) receptor-75 and TNF receptor associated factors (TRAFs), and inhibits nuclear factor-kappa-B activation. This protein has sequence and structural similarities with APE1 endonuclease, which is involved in both DNA repair and the activation of transcription factors. DNA repair enzyme that can remove a variety of covalent adducts from DNA through hydrolysis of a 5'-phosphodiester bond, giving rise to DNA with a free 5' phosphate. catalyses the hydrolysis of dead-end complexes between DNA and the topoisomerase 2 (TOP2) active site tyrosine residue. Hydrolyzes 5'-phosphoglycolates on protruding 5' ends on DNA double-strand breaks (DSBs) due to DNA damage by radiation and free radicals. The 5'-tyrosyl DNA phosphodiesterase activity can enable the repair of TOP2-induced DSBs without the need for nuclease activity, creating a 'clean' DSB with 5'-phosphate termini that are ready for ligation. Has also 3'-tyrosyl DNA phosphodiesterase activity, but less efficiently and much slower than TDP1. May also act as a negative regulator of ETS1 and may inhibit nuclear factor-kappa-B activation.

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells in 0,1 ml IF: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the TDP2 antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: TDP2
Clonality: Monoclonal
Clone: TDP2/1258
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité