Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDPN Mouse Monoclonal Antibody [clone: PDPN/1433]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-758
PRSI33-758EA 773 EUR InStock
PRSI33-758
Anti-PDPN Mouse Monoclonal Antibody [clone: PDPN/1433]
Anticorps
Podoplanin (PDPN) is a muco-protein which localizes in stromal cells of peripheral lymphoid tissue and thymic epithelial cells. As a regulator of the lymphatic endothelium, podoplanin probably plays a role in maintaining the unique shape of podocytes. It is selectively expressed in lymphatic endothelium as well as lymphoangiomas, Kaposi sarcomas, and in a subset of angiosarcomas with probable lymphatic differentiation. Recent studies have also shown podoplanin to be a highly sensitive and relatively specific marker for epithelioid mesothelioma. Therefore, it can be used in a panel to distinguish mesotheliomas or mesothelial cells from pulmonary carcinomas.

WB: 0,5 - 1 µg/ml IF: 0,5 - 1 µg/ml Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT Optimal dilution of the Podoplanin antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: PDPN
Clonality: Monoclonal
Clone: PDPN/1433
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité